Learn More
D-tartrate de (-)-diéthyle, 99 %, fabriqué à partir d’acide tartrique non naturel, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10246830 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
5mL
Code produit. 10246830
Marque: Thermo Scientific Acros 200340250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13811-71-7 | C8H14O6 | 206.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13811-71-7
Formule moléculaire C8H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 206.19
Numéro MDL MFCD00064451
Clé InChI YSAVZVORKRDODB-WDSKDSINSA-N
Synonyme --diethyl d-tartrate, 2s,3s-diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, diethyl d-tartrate, d---tartaric acid diethyl ester, diethyl d---tartrate, diethyl-d-tartrate, diethyl 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioate, 2s,3s--dihydroxybutane-1,4-dioic acid diethyl ester, --diethyl-d-tartrate, diethyl s-r*,r*-tartrate
CID PubChem 117410
Nom IUPAC (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioate de diéthyle
SMILES CCOC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Diethyl D-tartrate
Note relative au nom Made from unnatural tartaric acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 17.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.2000g/mL
Point d’ébullition 280.0°C
Point d’éclair 93°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [-CH(OH)CO2C2H5]2
Indice de réfraction 1.4450 to 1.4470
Quantité 25 mL
Beilstein 03, I, 181
Fieser 11,181; 13,202; 16,54
Gravité spécifique 1.2
Conditions de rotation spécifiques −9° (20°C neat)
Rotation spécifique − 9.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Poids de la formule 206.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide visqueux