Learn More
D-tartrate de (-)-diéthyle, 99 %, fabriqué à partir d’acide tartrique non naturel, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10782115 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10782115 100 mL Flacon en verre 100mL
10684712 5 mL Flacon en verre 5mL
10246830 25 mL Flacon en verre 25mL
10509833 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10782115 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 200341000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13811-71-7 | C8H14O6 | 206.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13811-71-7
Formule moléculaire C8H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 206.19
Numéro MDL MFCD00064451
Clé InChI YSAVZVORKRDODB-WDSKDSINSA-N
Synonyme --diethyl d-tartrate, 2s,3s-diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, diethyl d-tartrate, d---tartaric acid diethyl ester, diethyl d---tartrate, diethyl-d-tartrate, diethyl 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioate, 2s,3s--dihydroxybutane-1,4-dioic acid diethyl ester, --diethyl-d-tartrate, diethyl s-r*,r*-tartrate
CID PubChem 117410
Nom IUPAC 1,4-diethyl (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioate
SMILES CCOC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Diethyl D-tartrate
Note relative au nom Made from unnatural tartaric acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 17.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.2000g/mL
Point d’ébullition 280.0°C
Point d’éclair 93°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [-CH(OH)CO2C2H5]2
Indice de réfraction 1.4450 to 1.4470
Quantité 100 mL
Beilstein 03, I, 181
Fieser 11,181; 13,202; 16,54
Gravité spécifique 1.2
Conditions de rotation spécifiques −9° (20°C neat)
Rotation spécifique − 9.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Poids de la formule 206.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide visqueux