Learn More
D-tartrate de (-)-diéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439126
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11439126 5 g 5g
11449126 25 g 25g
11459126 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439126 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17992.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13811-71-7 | C8H14O6 | 206.19 g/mol
Diethyl D(-)-tartrate is mainly used in chiral pharmaceuticals, chiral intermediates and chiral catalysts. It can be used with titanium in enolic asymmetric epoxidization. The compound d-alpha-tocopherol is the principal compound present in natural vitamin E sources. At present, d-alpha-tocopherol and other tocopherol derivatives are used in pharmaceuticals, foods and animal feeds. It is used as a food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diéthyl D(-)-tartrate est principalement utilisé dans les produits pharmaceutiques chiraux, les intermédiaires chiraux et les catalyseurs chiraux. Il peut être utilisé avec le titane dans l’époxydation asymétrique énolique. Le composé d-alpha-tocophérol est le principal composé présent dans les sources naturelles de vitamine E. À l’heure actuelle, le d-alpha-tocophérol et d’autres dérivés du tocophérol sont utilisés dans les produits pharmaceutiques, les aliments et la nourriture pour animaux. Il est utilisé comme additif alimentaire.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13811-71-7
Formule moléculaire C8H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 206.19
Numéro MDL MFCD00064451
Clé InChI YSAVZVORKRDODB-WDSKDSINSA-N
Synonyme --diethyl d-tartrate, 2s,3s-diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, diethyl d-tartrate, d---tartaric acid diethyl ester, diethyl d---tartrate, diethyl-d-tartrate, diethyl 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioate, 2s,3s--dihydroxybutane-1,4-dioic acid diethyl ester, --diethyl-d-tartrate, diethyl s-r*,r*-tartrate
CID PubChem 117410
Nom IUPAC (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioate de diéthyle
SMILES CCOC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Diethyl D-tartrate
Point de fusion 17°C
Densité 1.205
Point d’ébullition 280°C
Point d’éclair 93°C (199°F)
Indice de réfraction 1.446
Quantité 5 g
Beilstein 1727143
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Rotation optique −26.5° (c=1 in Water)
Poids de la formule 206.19
Pourcentage de pureté 99%