Learn More
D-(-)-tartrate de diéthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl D-(-)-Tartrate |
| CAS | 13811-71-7 |
| Formule moléculaire | C8 H14 O6 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Diethyl D-tartrate, [S-(R*,R*)]-2,3-Dihydroxybutanedioic Acid Diethyl Ester, (-)- Tartaric Acid Diethyl Ester, (-)-Diethyl Tartrate, (2S,3S)-Diethyl Tartrate, (S,S)-Diethyl Tartrate, D-(-)-Diethyl Tartrate, D-Diethyl Tartarate, D-Ethyl Tartrate, D-Tartaric Acid Diethyl Ester, Diethyl (-)-D-Tartrate, Diethyl (2S,3S)-(-)-Tartrate, Diethyl (S,S)-(-)-Tartrate, (-)-DETA |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H14O6/c1-3-13-7(11)5(9)6(10)8(12)14-4-2/h5-6,9-10H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OCC |
| Nom IUPAC | diéthyl (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 206.1932 |
| Poids de la formule | 206.079 |