Learn More
Di-n-propylmalonate de diéthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11446047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11446047 100 g 100g
11436047 25 g 25g
11456047 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11446047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25062.22
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6065-63-0
Formule moléculaire C13H24O4
Poids moléculaire (g/mol) 244.331
Numéro MDL MFCD00026840
Clé InChI NNDOHYGFLASMFR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 80168
Nom IUPAC Diéthyl 2,2-dipropylpropanedioate
SMILES CCCC(CCC)(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl di-n-propylmalonate
Quantité 100 g
Synonyme diethyl dipropylmalonate, diethyl 2,2-dipropylmalonate, diethyl-dipropylmalonate, diethyldipropylmalonate, diethyl di-n-propylmalonate, 1,3-diethyl 2,2-dipropylpropanedioate, propanedioic acid, dipropyl-, diethyl ester, malonic acid, dipropyl-, diethyl ester, acmc-209mla, diethyl2,2-dipropylmalonate
Poids de la formule 244.33
Pourcentage de pureté 97%