Learn More
Diallylmalonate de diéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489693 250 g 250g
11469693 10 g 10g
11479693 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489693 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12460.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3195-24-2 | C13H20O4 | 240.299 g/mol
Diethyl diallylmalonate is the starting material for enantioselective synthesis of carbocyclic nucleoside analogues. It is also used as Low catalyst loading in ring-closing metathesis reaction. Cationic nickel (with monodentate phosphoramidites and Wilke?s azaphospholene as ligands) catalyzed cycloisomerisation of diethyl diallylmalonate has been reported.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diallylmalonate diéthyle est le produit de départ pour la synthèse énantiosélective d’analogues nucléosidiques carbocycliques. Il est également utilisé comme faible charge de catalyseur dans la réaction de métathèse de fermeture de cycle. On a signalé la cycloisomérisation catalysée du diallylmalonate diéthyle par le nickel cationique (avec des phosphoramidites monodentates et des azaphospholènes de Wilke comme ligands).
Solubilité
Rarement soluble dans l’eau. (0,72 g/l) (25°C)
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Veiller à une ventilation correcte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3195-24-2
Formule moléculaire C13H20O4
Poids moléculaire (g/mol) 240.299
Numéro MDL MFCD00009126
Clé InChI LYUUVYQGUMRKOV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 76664
Nom IUPAC diéthyl2,2-bis(prop-2-ényl)propanedioate
SMILES CCOC(=O)C(CC=C)(CC=C)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl diallylmalonate
Densité 0.993
Point d’ébullition 242°C to 244°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.446
Quantité 250 g
Beilstein 1790529
Synonyme diethyl diallylmalonate, diethyl 2,2-diallylmalonate, diallylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, di-2-propenyl-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-bis prop-2-en-1-yl propanedioate, diethyl 2,2-diprop-2-enylpropane-1,3-dioate, diethyldiallylmalonate, malonic acid, diallyl-, diethyl ester, diethyl2,2-diallylmalonate, acmc-1cp69
Informations sur la solubilité Sparingly Soluble in water. (0.72g/L) (25°C)
Poids de la formule 240.3
Pourcentage de pureté 98%