Learn More
Diéthyl diallylmalonate, TRC
Code produit 30379361
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30379361 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30379361 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44419050G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl Diallylmalonate
CAS 3195-24-2
Formule moléculaire C13H20O4
Quantité 50 g
Synonyme di-2-Propenylpropanedioic Acid Diethyl Ester, 2,2-(Diallyl)malonic Acid Diethyl Ester, Di-2-propenylpropanedioic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2,2-Diallylmalonate, Diethyl Diallylmalonate, Diethyl Diallylpropanedioate, NSC 30683, NSC 46842
Formule InChI InChI=1S/C13H20O4/c1-5-9-13(10-6-2,11(14)16-7-3)12(15)17-8-4/h5-6H,1-2,7-10H2,3-4H3
SMILES CCOC(=O)C(CC=C)(CC=C)C(=O)OCC
Nom IUPAC 2,2-bis(prop-2-enyl)propanedioate de diéthyle
Poids moléculaire (g/mol) 240.3
Poids de la formule 240.1362