Learn More
Dicarbonate de diéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499767 5 g 5g
11409777 25 g 25g
11419777 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499767 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22753.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1609-47-8 | C6H10O5 | 162.14 g/mol
Ribonuclease inhibitorDiethyl dicarbonate acts as an inhibitor of ryanodine binding to ryanodine/calcium(II) receptor channel. It is useful for specific inactivation of nucleases during isolation of undegraded polynucleotides. Further, it inhibits platelet-activating factor acetyl hydrolase. In addition to this, it is involved in the modification reagent for His and Tyr residues in proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Inhibiteur de ribonucléase Le dicarbonate de diéthyle agit comme un inhibiteur de la liaison de la ryanodine avec le canal récepteur ryanodine/calcium(II). Il est utile pour l’inactivation spécifique des nucléases lors de l’isolement des polynucléotides non dégradés. De plus, il inhibe l’acétylhydrolase du facteur d’activation plaquettaire. En outre, il est impliqué dans la réaction de modification des résidus His et Tyr dans les protéines.
Solubilité
Miscible au chloroforme, à l’éthanol, aux esters, aux cétones et aux hydrocarbures. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs forts, les acides forts, les bases fortes et l’ammoniaque.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1609-47-8
Formule moléculaire C6H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
Numéro MDL MFCD00009106
Clé InChI FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
CID PubChem 3051
ChEBI CHEBI:59051
Nom IUPAC diethyl dicarbonate
SMILES CCOC(=O)OC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl dicarbonate
Densité 1.101
Point d’ébullition 93°C to 94°C (18 mmHg)
Point d’éclair 69°C (156°F)
Plage de pourcentage du dosage 0.97
Indice de réfraction 1.398
Quantité 5 g
Beilstein 637031
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,7998
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform,ethanol,esters,ketones and hydrocarbons. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 162.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl dicarbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl pyrocarbonate