Learn More
Diéthylmalonate de diéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490268
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11490268 500 g 500g
11470268 25 g 25g
11480268 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490268 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23810.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 77-25-8 | C11H20O4 | 216.277 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-25-8
Formule moléculaire C11H20O4
Poids moléculaire (g/mol) 216.277
Numéro MDL MFCD00009132
Clé InChI ZKBBUZRGPULIRN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl diethylmalonate, diethyl 2,2-diethylmalonate, diethylmalonic ester, propanedioic acid, diethyl-, diethyl ester, diethylmalonate diethyl ester, diethylmalonic acid diethyl ester, diethylmalonic acid, diethyl ester, unii-ceh13944yq, 1,3-diethyl 2,2-diethylpropanedioate, diethyl diethylmalonate diethyl
CID PubChem 66165
Nom IUPAC 2,2-diéthylpropanedioate de diéthyle
SMILES CCC(CC)(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl diethylmalonate
Densité 0.99
Point d’ébullition 228°C to 230°C
Point d’éclair 94°C (202°F)
Indice de réfraction 1.423
Quantité 500 g
Merck Index 14,3789
Poids de la formule 216.28
Pourcentage de pureté 98%