Learn More
Diéthyl diéthylmalonate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl Diethylmalonate |
| CAS | 77-25-8 |
| Formule moléculaire | C11H20O4 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2,2-Diethyl-propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, Diethyl 2,2-Diethylmalonate, Diethyl 3,3-Pentanedicarboxylate, Diethylmalonic Acid Diethyl Ester, NSC 8710 |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H20O4/c1-5-11(6-2,9(12)14-7-3)10(13)15-8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(CC)(CC)C(=O)OCC |
| Nom IUPAC | 2,2-diéthylpropanedioate de diéthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 216.27 |
| Poids de la formule | 216.1362 |