Learn More
Diéthyl diméthylaminométhylenemalonate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11445646 5 g 5g
11455646 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11445646 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20765.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 18856-68-3 | C10H17NO4 | 215.25 g/mol
Derivatives of this compound, diethyl ethoxymethylenemalonate is used in the synthesis of chemotherapeutic agents using 6-aminobenzothiazoles as starting material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les dérivés de ce composé, l’éthoxyméthylènemalonate de diéthyle, sont utilisés dans la synthèse d’agents chimiothérapeutiques en utilisant des 6-aminobenzothiazoles comme matériau de départ.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18856-68-3
Formule moléculaire C10H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 215.25
Numéro MDL MFCD00052394
Clé InChI XNSXXTKUKYWLAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl dimethylaminomethylenemalonate, diethyl 2-dimethylamino methylidene malonate, diethyl 2-dimethylaminomethylidene propanedioate, diethyl 2-dimethylamino methylene malonate, propanedioic acid, dimethylamino methylene-, diethyl ester, malonic acid, dimethylamino-methyl-, diethyl ester, malonic acid, dimethylaminomethylene-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-dimethylamino methylidene propanedioate, acmc-1buy0
CID PubChem 140439
Nom IUPAC Diéthyl 2-(diméthylaminométhylidène)propanedioate
SMILES CCOC(=O)C(=CN(C)C)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl dimethylaminomethylenemalonate
Point d’ébullition 134°C to 136°C (0.5 mmHg)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 215.25
Pourcentage de pureté 95%