Learn More
Sulfure déthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342417
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11342417 100 g -
11332417 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11342417 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10065.22
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 110-81-6 | C4H10S2 | 122.244 g/mol
Diethyl sulfide is used as a solvent for anhydrous minerals and in plating baths for gold and silver
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfure de diéthyle est utilisé comme solvant pour les minéraux anhydres et dans les bains galvanoplastiques pour l’or et l’argent
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-81-6
Formule moléculaire C4H10S2
Poids moléculaire (g/mol) 122.244
Numéro MDL MFCD00009266
Clé InChI CETBSQOFQKLHHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl disulfide, ethyl disulfide, disulfide, diethyl, diethyl disulphide, ethyldithioethane, 3,4-dithiahexane, ethyl disulphide, ethyldisulfanyl ethane, diethyldisulfid, diethyldisulfide
CID PubChem 8077
Nom IUPAC (éthyldisulfanyl)éthane
SMILES CCSSCC
Specifications
Nom chimique ou matériau Diethyl disulfide
Point de fusion -102°C
Densité 0.993
Point d’ébullition 152°C to 154°C
Point d’éclair 40°C (104°F)
Odeur Stench
Formule linéaire CH3CH2S-SCH2CH3
Indice de réfraction 1.506
Quantité 100 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1098273
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 122.25
Pourcentage de pureté 99%