Learn More
Disulfure de diéthyle, TRC
Code produit 30371364
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30371364 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30371364 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44431525G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl disulfide
CAS 110-81-6
Formule moléculaire C4 H10 S2
Quantité 25 g
Synonyme Disulfide, diethyl, Ethyl disulfide (8CI), Diethyl disulfide, (Ethyldisulfanyl)ethane, 1,2-Diethyldisulfane, 3,4-Dithiahexane, Diethyl dithioether, Ethyl disulphide, Ethyldithioethane, NSC 8839
Formule InChI InChI=1S/C4H10S2/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCSSCC
Nom IUPAC (éthyldisulfanyl)éthane
Poids moléculaire (g/mol) 122.2522
Poids de la formule 122.0224