Learn More
Disulfure de diéthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl disulfide |
| CAS | 110-81-6 |
| Formule moléculaire | C4 H10 S2 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Disulfide, diethyl, Ethyl disulfide (8CI), Diethyl disulfide, (Ethyldisulfanyl)ethane, 1,2-Diethyldisulfane, 3,4-Dithiahexane, Diethyl dithioether, Ethyl disulphide, Ethyldithioethane, NSC 8839 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H10S2/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCSSCC |
| Nom IUPAC | (éthyldisulfanyl)éthane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 122.2522 |
| Poids de la formule | 122.0224 |