Learn More
Solstice Éther diéthylique
Code produit 15905450
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
7 L
Conditionnement:
7L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15905450 7 L 7L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15905450 Fournisseur Solstice Code fournisseur 322037LRC
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Éther diéthylique, Puriss. pa, contient du BHT comme inhibiteur, réactif ACS, Reag. ISO, Réag. Ph. Eur., ≥ 99,8 %.
  • Solvants à usage général ACS.
  • Solution à prix avantageux pour des applications telles que la HPLC préparative, le nettoyage et la synthèse organique.
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine.
  • Variations et diminutions des problèmes attribuables à une contamination par solvant.
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d'utilisation générale de l'ACS.
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl ether
pH Non applicable
Point de fusion -116 °C (1,013 hPa)
CAS 60-29-7
Couleur Incolore
% max. CAS ≤100.00%
Densité 0,71 g/cm3 (20 °C)
Quantité 7 L
Point d’éclair -45 °C (1,013 hPa)
Conditionnement Boîte en acier inox consignée
Forme physique Liquide
Gamme de produits Puriss. P.A.
Formule moléculaire C4H10O
Formule linéaire (CH3CH2)2O
Tension de vapeur 587 hPa (20 °C)
Numéro MDL MFCD00011646
Viscosité 0,24 mPa.s (20 °C)
Numéro UN UN1155
Beilstein 1696894
Concentration ≥99.80%
Synonyme Ether, Ethyl ether
Point d’ébullition 34 °C à 35 °C (1,013 hPa)
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
Nom IUPAC éthoxyéthane
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Pourcentage de pureté ≥99.80%
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.