Learn More
Éther diéthylique, 99,5 %, extra sec sur tamis moléculaire, stabilisé, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10417372 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 ml
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10417372 1 L Flacon en verre AcroSeal™ 1L
10059031 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10163893 500 ml Flacon en verre 500mL
10501764 2.5 L Flacon en verre AcroSeal™ 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10417372 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 364330010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    101.00€ / 1L
    Économisez 10.00€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-29-7
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00011646
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CID PubChem 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nom IUPAC éthoxyéthane
SMILES CCOCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl ether
Point de fusion -116.0°C
Note relative au nom Water <50 ppm, stabilized with BHT
Couleur Incolore
Densité 0.7140g/mL
Quantité 1 L
Point d’éclair −45°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3510 to 1.3530
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Gravité spécifique 0.714
Formule linéaire (CH3CH2)2O
Viscosité 0.2448 mPa.s (20°C)
Eau 0.005% Max. (Coulometric)
Beilstein 01, 314
Fieser 11,3762
Merck Index 15, 3861
Point d’ébullition 34.6°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 69g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concentrated hydrochloric acid, miscible with lower aliphatic alcohols, benzene,, chloroform, petroleum ether and many oils
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Extra sec sur tamis moléculaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.