Learn More
Éther diéthylique, 99,5 %, extra sec, stabilisé, AcroSeal™, boîte de 4 flacons de 25 ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12347103 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12347103 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12347103 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 448421000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.35€
    48.10€ / 100mL
    Économisez 4.25€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl ether
Point de fusion -116.0°C
CAS 60-29-7
Couleur Incolore
Densité 0.7140g/mL
Quantité 100 mL
Point d’éclair −45°C
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3510 to 1.3530
Notes de qualité de la pureté Water <50ppm
Résidus après évaporation 0.001 % max.
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Gravité spécifique 0.714
Formule moléculaire C4H10O
Formule linéaire (CH3CH2)2O
Numéro MDL MFCD00011646
Viscosité 0.2448 mPa.s (20°C)
Eau 0.005% Max. (Coulometric)
Synonyme diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
Point d’ébullition 34.6°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 69g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concentrated hydrochloric acid, miscible with lower aliphatic alcohols, benzene,, chloroform, petroleum ether and many oils
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
Nom IUPAC éthoxyéthane
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
CID PubChem 3283
ChEBI CHEBI:35702
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Extra sec
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl ether
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.