Learn More
Éther diéthylique, ≥99, %, pour HPLC, stabilisé à l’éthanol, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl ether |
| Point de fusion | -116.0°C |
| Note relative au nom | Stabilized |
| Absorbance | 0.009 max. at 400nm, 0.022 max. at 280nm, 0.046 max. at 270nm, 0.097 max. at 250nm, 0.301 max. at 230nm, 0.523 max. at 210nm, 1 (1 cm cell vs water) at 208nm |
| Acidité | 0.0002 meq/g max. |
| Alcalinité | 0.0002 meq/g max. |
| Densité | 0.7140g/mL |
| Quantité | 1 L |
| Point d’éclair | −45°C |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Afficher plus |