Learn More
Éther diéthylique, 99+ %, pour la spectroscopie, stabilisé à l’éthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10441163 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10441163 500 g Flacon en verre 500g
10153431 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10441163 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 410055000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.60€
    49.20€ / 500g
    Économisez 4.40€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-29-7
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00011646
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CID PubChem 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nom IUPAC ethoxyethane
SMILES CCOCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl ether
Point de fusion -116.0°C
Note relative au nom Stabilized with ethanol, for spectroscopy
Absorbance 0.004 max. at 400nm, 0.005 max. at 280nm, 0.03 max. at 260nm, 0.1 max. at 245nm, 0.4 max. at 230nm, 1 max. at 220nm
Densité 0.7140g/mL
Quantité 500 g
Point d’éclair −45°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3510 to 1.3530
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Gravité spécifique 0.714
Formule linéaire (CH3CH2)2O
Viscosité 0.2448 mPa.s (20°C)
Point d’ébullition 34.6°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 69g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concentrated hydrochloric acid, miscible with lower aliphatic alcohols, benzene,, chloroform, petroleum ether and many oils
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Spectroscopie