Learn More
Éther diéthylique, réactif ACS, stabilisé, Honeywell Burdick & Jackson™
Code produit 16625903
Change view
Click to view available options
:
195 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16625903 195 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16625903 Fournisseur Honeywell Burdick & Jackson Code fournisseur 65756195L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl ether
Point de fusion -116°C (1,013 hPa)
CAS 60-29-7
Couleur Incolore
Densité 0.71 g/cm3 (20°C)
Quantité 195 L
Point d’éclair -45°C
Formule moléculaire C4H10O
Formule linéaire (CH3CH2)2O
Beilstein 1696894
Synonyme Ether; Ethyl ether
Point d’ébullition 34°C to 35°C (1013 hPa)
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
Nom IUPAC éthoxyéthane
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Qualité ACS