Learn More
Éther diéthylique, anhydre, ACS, 99 % min, stab. avec du BHT, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347208
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
6 x 500 g
Conditionnement:
3000g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347208 500 g 500g
11327208 50 g 50g
11337208 6 x 500 g 3000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11347208 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 016767.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74.12 g/mol
Solvent for U.V. spectrophotometric and it is also important as solvent in production of cellulose plastics such as cellulose acetate. It is also common solvent for Grignard reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-29-7
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00011646
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CID PubChem 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nom IUPAC ethoxyethane
SMILES CCOCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl ether, anhydrous
Point de fusion 116°C
Note relative au nom For ACS analysis
Densité 0.713
Quantité 500 g
Point d’éclair -45°C (-49°F)
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3525
Plage de pourcentage du dosage 99% min.
Formule linéaire (C2H5)2O
Numéro UN UN1155
Merck Index 14,3806
Point d’ébullition 34.6°C
Informations sur la solubilité Immiscible with water,miscible with alcohol.
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté ≤99%
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl ether, anhydrous, ACS
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl ether