Learn More
Éther diéthylique, anhydre, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Code produit 10362981 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
Bidon de sécurité en métal EcoTainer
Conditionnement:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10362981 5 L Bidon de sécurité en métal EcoTainer 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10362981 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 8401.5000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Produit chimique de qualité supérieure stabilisé avec 7 ppm de BHT pour un usage industriel en laboratoire et spécialisé.
  • L’étiquette fournit une véritable analyse de lot comme garantie de pureté et de cohérence
  • Les méthodes analytiques utilisées pour ces déterminations sont basées sur les procédures d’essai standard décrites dans les publications techniques
  • Les améliorations mises au point par J.T. Baker sont utilisées pour atteindre un degré plus élevé de fiabilité
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl ether
Point de fusion -116.3°C
CAS 60-29-7
Couleur Incolore
Densité 0.71g/cm3 at 20°C
Quantité 5 L
Limite d’explosion 1.7 - 48 Vol %
Point d’éclair −40°C
Température d’allumage 170°C
Odeur Sweetish
Conditionnement Bidon de sécurité en métal EcoTainer
Forme physique Liquides
Résidus après évaporation Max. 0.001%
Formule moléculaire C4H10O
Formule linéaire (C2H5)2O
Numéro MDL MFCD00011646
Viscosité 0.233 mPass at 20°C
Eau Max. 0.01%, 12g/L
Synonyme diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
Point d’ébullition 35°C
Informations sur la solubilité 12g/L in water
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
Nom IUPAC éthoxyéthane
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
CID PubChem 3283
ChEBI CHEBI:35702
Poids de la formule 74.12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité BOULANGER ANALYZED