Learn More
Éther diéthylique, certifié AR pour l’analyse, stabilisé au BHT, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur, Fisher Chemical™
Code produit 11323440 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte en aluminium
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
5L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11323440 25 L Boîte métallique 25L
10696442 500 mL Flacon en verre revêtu de plastique 500mL
10306040 1 L Flacon en verre ambré 1L
10111570 1 L Flacon en verre revêtu de plastique 1L
10785901 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
10171610 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
11984691 5 L Boîte en aluminium 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11323440 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur D/2450/25
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
C4H10O, numéro CAS 60-29-7, éther, pronarcol, 3-oxapentane, éther anesthésique, éther, éther anesthésique, oxyde de diéthyle, éther diéthylique, éther éthylique, oxyde d'éthyle, 2,5 L, 34,6 °C, CHEBI : 35702, incolore, 74,12 g/mol, RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N, éthoxyéthane, -116 °C, 11646, 74,123 | CAS : 60-29-7 | C4H10O | 74,12 g/mol
C4H10O, numéro CAS-60-29-7, éther, prolarcol, 3-oxapentane, éther anesthésique, éther, éther anesthésique, oxyde diéthylique, éther diéthylique, éther éthylique, oxyde éthylique, 2,5 L, 34,6 °C, CHEBI:35702, incolore, 74,12 g/mol, RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N, éthoxyéthane, -116 °C, 11646, 74,123
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-29-7
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00011646
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CID PubChem 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nom IUPAC éthoxyéthane
SMILES CCOCC
Spécification
Point de fusion -116 °C
Couleur Incolore
Quantité 25 L
Conditionnement Boîte métallique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 587 MBAR à 20 °C
Viscosité 0,2448cp à 20 °C
Point d’ébullition 34,6 °C
Poids de la formule 74,12g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.