Learn More
Éther diéthylique d{10}, 99 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Ampoules prélimées
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11399967 1 g Ampoules prélimées 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11399967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042282.03
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl ether-d{10}
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom Isotopic
Densité 0,82 g/ml
Point d’éclair −40°C (−40°F)
Odeur Semblable à l’éther
Conditionnement Ampoules prélimées
Quantité 1 g
CAS 2679-89-2
Point de fusion -116°C
Point d’ébullition 33°C à 34°C
Formule moléculaire C4H10O
Formule linéaire (C2D5)2O
Numéro MDL MFCD00062316
Numéro UN UN1155
Synonyme ether-d10, diethyl ether-d10, 2,2'-oxybis 2h5 ethane, diethylether-d10, di ethyl-d5 ether, ether-d10, 99 atom % d, 2,2/'-oxybis 2h5 ethane, diethyl ether-d isotopic, 1-2 h? ethoxy 2 h? ethane, 1,1,1,2,2-pentadeuterio-2-1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy ethane
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-MWUKXHIBSA-N
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Nom IUPAC 1-[(1,1,2,2,2-²H₅)éthoxy](²H₅)éthane
Poids moléculaire (g/mol) 84.18
CID PubChem 2723765
Poids de la formule 84.19
Pourcentage de pureté 99%