Learn More
Éther diéthylique extra pur, SLR, stabilisé au BHT, Fisher Chemical™
Code produit 10560721 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte en aluminium
Boîte métallique
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
2.50L
25L
500mL
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10560721 500 mL Flacon en verre revêtu de plastique 500mL
10396080 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
11389731 5 L Boîte en aluminium 5L
10131520 25 L Boîte métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10560721 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur D/2400/PB08
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 60-29-7
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC éthoxyéthane
SMILES CCOCC
Spécification
Point de fusion -116°C
Couleur Incolore
Quantité 500 mL
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 587mbar at 20°C
Numéro MDL 11646
Viscosité 0.2448cp at 20°C
Point d’ébullition 34.6°C
Poids de la formule 74.12g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.