Learn More
Éther diéthylique, pour HPLC, stabilisé à l'éthanol, Fisher Chemical™
Code produit 10579950 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10579950 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
10407830 1 L Flacon en verre ambré 1L
10050100 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10579950 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur D/2506/17
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 60-29-7
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00011646
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CID PubChem 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nom IUPAC éthoxyéthane
SMILES CCOCC
Spécification
Point de fusion -116 °C
Couleur Incolore
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 587 MBAR à 20 °C
Viscosité 0,2448cp à 20 °C
Point d’ébullition 34,6 °C
Poids de la formule 74,12g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.