Learn More
Éther diéthylique, puriss., ≥99,5 % (GC), Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15662460
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en aluminium
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
4 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15662460 4 x 2.5 L Flacon en verre 4 pièces
15632460 2.5 L Flacon en aluminium 2.50L
15602470 6 x 1 L Flacon en verre 6 pièces
15672460 4 x 5 L Flacon en aluminium 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15662460 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 240044X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    690.00€
    568.48€ / 4 pièces
    Économisez 121.52€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Puriss., conforme aux spécifications analytiques de BP, Ph. Eur., ≥ 99,5 % (GC)
  • Solstice possède plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-29-7
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00011646
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CID PubChem 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nom IUPAC éthoxyéthane
SMILES CCOCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl Ether
Point de fusion -116 °C
Note relative au nom Répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur.BP
Densité 0,706g/mL à 25 °C
Quantité 4 x 2.5 L
Limite d’explosion 0.365
Point d’éclair −45 °C (−49 °F)
Température d’allumage 320 °F
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Formule linéaire (CH3CH2)2O
Numéro UN UN1155
Beilstein 1696894
Point d’ébullition 34,6 °C
Poids de la formule 74,12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,5 % (CPG)
Qualité puriss.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.