Learn More
Éther diéthylique, puriss., ≥99,5 % (GC), Solstice
Descripción
- Solstice possède plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
- Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | Diethyl Ether |
| Point de fusion | -116 °C |
| Note relative au nom | Répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur.BP |
| Densité | 0,706g/mL à 25 °C |
| Quantité | 4 x 5 L |
| Limite d’explosion | 0.365 |
| Point d’éclair | −45 °C (−49 °F) |
| Température d’allumage | 320 °F |
| Conditionnement | Flacon en aluminium |
| Forme physique | Liquide |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Diethyl ether
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?