Learn More
Éther diéthylique, puriss., solstice
BIOPHARMA
Code produit 15682460
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
135 kg
240 L
Conditionnement:
135kg
1L
2.50L
240L
25L
5L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15682460 5 L 5L
15612460 1 L 1L
15622460 2.5 L 2.50L
15652460 25 L 25L
15642460 240 L 240L
15602460 135 kg 135kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15682460 Fournisseur Fluka Code fournisseur 240045L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.00€
    349.78€ / 5L
    Économisez 54.22€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 60-29-7
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00011646
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CID PubChem 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nom IUPAC éthoxyéthane
SMILES CCOCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl Ether
Note relative au nom Répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur.BP
Densité 0,706g/mL à 25 °C
Quantité 5 L
Limite d’explosion 0.365
Point d’éclair − °40 −C (°40F)
Température d’allumage 320 °F
Formule linéaire (CH3CH2)2O
Numéro UN 1155
Beilstein 1696894
Poids de la formule 74,12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,5 % (CPG)
Qualité puriss.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.