Learn More
Éther diéthylique, puriss. p.a. Réactif ACS, Solstice
Code produit 15633680
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 l
5 L
27 L
Conditionnement:
1L
2.50L
27L
500mL
5L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15633680 2.5 l 2.50L
15673680 500 mL 500mL
15623680 1 L 1L
15683680 5 L 5L
15643680 27 L 27L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15633680 Fournisseur Fluka Code fournisseur 322032.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Certifié pur, contient BHT comme inhibiteur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,8 %
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-29-7
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00011646
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme éther diéthylique, éther, éther éthylique, oxyde de diéthyle, oxyde d’éthyle, éther anesthésique, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CID PubChem 3283
ChEBI CHEBI : 35702
Nom IUPAC éthoxyéthane
SMILES CCOCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Éther diéthylique
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Densité 0,706g/mL à 25 °C
Quantité 2.5 l
Limite d’explosion 0.365
Point d’éclair − °40 −C (°40F)
Température d’allumage 320 °F
Formule linéaire (CH3CH2)2O
Numéro UN 1155
Beilstein 1696894
Poids de la formule 74,12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,8 %
Qualité ACS/certifié pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.