Learn More
Éther diéthylique, puriss. p.a., ACS Reagent, Réagitoire. Ph. Eur. reag. ISO, ≥99,8 % (GC), Solstice
Code produit 15653680
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en aluminium
Flacon en verre
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15653680 4 x 2.5 L Flacon en verre 4 pièces
15693680 6 x 1 L Flacon en verre 6 pièces
15663680 4 x 5 L Flacon en aluminium 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15653680 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 322034X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.00€
    91.20€ / 4 pièces
    Économisez 558.80€
    85% de réduction
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Certifié pur, contient BHT comme inhibiteur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,8 %
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-29-7
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00011646
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CID PubChem 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nom IUPAC éthoxyéthane
SMILES CCOCC
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Diethyl Ether
Point de fusion -116 °C
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Aspect Liquide
Densité 0,706g/mL à 25 °C
Quantité 4 x 2.5 L
Limite d’explosion 0.365
Point d’éclair − °40 −C (°40F)
Température d’allumage 320 °F
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction n20/D 1.3530
Résidus après évaporation 0 à 0,001 %
Formule linéaire (CH3CH2)2O
Numéro UN UN1155
Beilstein 1696894
Point d’ébullition 34,6 °C
Poids de la formule 74,12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,8 % (GC)
Qualité ACS/certifié pur
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ether
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Sicherheitshinweis
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.