Learn More
Diethyl ether, Spectrophotometric Grade, 99+%, stab. with copper
Code produit 15498575
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
2500 mL
4 x 1 L
Conditionnement:
1000mL
1L
2500mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498575 4 x 1 L 1L
15478575 500 mL 500mL
15488575 1000 mL 1000mL
15468575 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15498575 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33678.M1
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-29-7
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Ether, Ethyl ether
Nom IUPAC ethoxyethane
SMILES CCOCC
Spécification
Point de fusion -116°C
Quantité 4 x 1 L
Point d’ébullition 34.6°C
Pourcentage de pureté 99+%