Learn More
Éther diéthylique, pour l’analyse des métaux à l’état de traces, Primar™, stabilisé avec le gaze de cuivre, Fisher Chemical
Code produit 10616452 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10616452 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10616452 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur D/2455/17
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Point de fusion -116 °C
CAS 60-29-7
Couleur Incolore
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C4H10O
Tension de vapeur 587 MBAR à 20 °C
Numéro MDL MFCD00011646
Viscosité 0,2448cp à 20 °C
Synonyme diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
Point d’ébullition 34,6 °C
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
Nom IUPAC éthoxyéthane
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
CID PubChem 3283
ChEBI CHEBI:35702
Poids de la formule 74,12g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ether diéthylique
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.