Learn More
éthoxyméthylènemalonate de diéthyle, 98+%
Code produit 11474834
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
500 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
250g
500g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474834 50 g 50g
11364499 100 g 100g
11484834 250 g 250g
11374499 500 g 500g
11464834 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11474834 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13776.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 87-13-8 | C10H16O5 | 216,233 g/mole
L’éthoxyméthylènemalonate de diéthyle est utilisé pour la synthèse des pyrido[3,2-e]pyrimido[1,2-c]pyrimidines. Initialement, il a été utilisé pour surveiller l’activité de la lysine décarboxylase. Il est utile dans la détermination des acides aminés par dérivation précolonne en utilisant la chromatographie liquide haute performance en phase inverse (HPLC). Il joue un rôle important dans la réaction de Gould-Jacobs pour préparer les quinolines. Par exemple, l’anile réagit avec ce réactif pour donner de la 4-hydroxyquinoline. Il agit comme un intermédiaire dans la production de fluméquine, qui est un antibiotique fluoroquinolone.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le diéthyl éthoxyméthylénemalonate est utilisé pour la synthèse des pyrido[3,2-e]pyrimido[1,2-c]pyrimidines. Initialement, il a été utilisé pour surveiller l’activité de la lysine décarboxylase. Il est utile dans la détermination des acides aminés par dérivation précolonne en utilisant la chromatographie liquide haute performance en phase inverse (HPLC). Il joue un rôle important dans la réaction de Gould-Jacobs pour préparer les quinolines. Par exemple, l’anile réagit avec ce réactif pour donner de la 4-hydroxyquinoline. Il agit comme un intermédiaire dans la production de fluméquine, qui est un antibiotique fluoroquinolone.
Solubilité
Miscible au chloroforme, au dichlorométhane et au méthanol. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides, les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-13-8
Formule moléculaire C10H16O5
Poids moléculaire (g/mol) 216.233
Numéro MDL MFCD00009148
Clé InChI LTMHNWPUDSTBKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl ethoxymethylenemalonate, diethyl 2-ethoxymethylene malonate, ethoxymethylenemalonic acid diethyl ester, diethyl ethoxymethylene malonate, diethyl emme, propanedioic acid, ethoxymethylene-, diethyl ester, diethylethoxymethylenemalonate, 1,3-diethyl 2-ethoxymethylidene propanedioate, diethyl ethoxymethylidene propanedioate
CID PubChem 6871
Nom IUPAC 2-(éthoxyméthylidène)propanedioate de diéthyle
SMILES CCOC=C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl ethoxymethylenemalonate
Point de fusion -33°C
Densité 1.08
Point d’ébullition 136°C to 139°C (10 mmHg)
Point d’éclair 144°C (291°F)
Odeur Ester-like
Indice de réfraction 1.462
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform,dichloromethane and methanol. Immiscible with water.
Poids de la formule 216.23
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement