Learn More
Éthoxyméthylénemalonate de diéthyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10793831 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10793831 100 g Flacon en verre 100g
10617262 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10793831 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 114341000
 Article restreint
Expédition estimée: 24-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 87-13-8 | C10H16O5 | 216.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-13-8
Formule moléculaire C10H16O5
Poids moléculaire (g/mol) 216.23
Numéro MDL MFCD00009148
Clé InChI LTMHNWPUDSTBKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl ethoxymethylenemalonate, diethyl 2-ethoxymethylene malonate, ethoxymethylenemalonic acid diethyl ester, diethyl ethoxymethylene malonate, diethyl emme, propanedioic acid, ethoxymethylene-, diethyl ester, diethylethoxymethylenemalonate, 1,3-diethyl 2-ethoxymethylidene propanedioate, diethyl ethoxymethylidene propanedioate
CID PubChem 6871
Nom IUPAC 2-(éthoxyméthylidène)propanedioate de diéthyle
SMILES CCOC=C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl ethoxymethylenemalonate
Note relative au nom 99+%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0800g/mL
Point d’ébullition 279°C to 281°C
Point d’éclair 144°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5OCH=C(CO2C2H5)2
Indice de réfraction 1.4610 to 1.463
Quantité 100 g
Beilstein 03, 469
Fieser 05,216
Gravité spécifique 1.08
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 216.23
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl ethoxymethylenemalonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .