Learn More
Éthoxyméthylidènemalonate de diéthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl 2-ethoxymethylidene malonate |
| CAS | 87-13-8 |
| Formule moléculaire | C10 H16 O5 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Propanedioic acid, 2-(ethoxymethylene)-, 1,3-diethyl ester, Malonic acid, (ethoxymethylene)-, diethyl ester (6CI,7CI,8CI), Propanedioic acid, (ethoxymethylene)-, diethyl ester (9CI), (Ethoxymethylene)malonic acid diethyl ester, (Ethoxymethylene)propanedioic acid diethyl ester, 2-(Ethoxymethylene)malonic acid diethyl ester, 2-Ethoxy-1,1-bis(ethoxycarbonyl)ethene, Diethyl (ethoxymethylene)malonate, Diethyl (ethoxymethylene)propanedioate, Diethyl 2-(ethoxymethylene)malonate, Diethyl 2-(ethoxymethylene)propanedioate, Diethyl 2-(ethoxymethylidene)propanedioate, Diethyl 2-[(ethyloxy)methylidene]propanedioate, Diethyl 2-ethoxymethylidene malonate, Diethyl ethoxymethylidenemalonate, Diethyl[(ethyloxy)methylidene]propanedioate, Ethyl 3-ethoxy-2-(ethoxymethylene)-3-oxopropanoate, NSC 62117, NSC 9068, Nalidixic acid impurity C (EP) |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H16O5/c1-4-13-7-8(9(11)14-5-2)10(12)15-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC=C(C(=O)OCC)C(=O)OCC |
| Nom IUPAC | 2-(éthoxyméthylidène)propanedioate de diéthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 216.23 |
| Poids de la formule | 216.0998 |