Learn More
Éthylidène malonate de diéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11328625 5 g 5g
11318625 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11328625 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12117.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1462-12-0 | C9H14O4 | 186.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1462-12-0
Formule moléculaire C9H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Numéro MDL MFCD00009145
Clé InChI LBBAWVLUOZVYCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl ethylidenemalonate, diethyl 2-ethylidenemalonate, propanedioic acid, ethylidene-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-ethylidenepropanedioate, 2-ethylidenemalonic acid diethyl ester, diethylethylidenemalonate, acmc-1c0mi, diethyl ethylidene malonate, diethyl ethylidenepropanedioate, diethyl 2-ethylidenemalonate #
CID PubChem 73831
SMILES CCOC(=O)C(=CC)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl ethylidenemalonate
Densité 1.019
Point d’ébullition 115°C to 116°C (17 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.442
Quantité 5 g
Beilstein 1773932
Nom IUPAC 1,3-diéthyl 2-éthylidenepropanedioate
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 99%