Learn More
Fumarate de diéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453307 500 g 500g
11443307 100 g 100g
11463307 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11453307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16214.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 623-91-6 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
Diethyl fumarate, is used as an intermediate for plasticizer, flavoring agents and surface coatings. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff. It is also used as a intermediate and solvent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le fumarate de diéthyle est utilisé comme intermédiaire pour le plastifiant, les agents d’arôme et les revêtements de surface. C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utilisé comme intermédiaire et solvant dans la synthèse organique.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau, l’acétone et le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les puissants agents oxydants, les acides, les bases, les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 623-91-6
Formule moléculaire C8H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 172.18
Numéro MDL MFCD00064455
Clé InChI IEPRKVQEAMIZSS-AATRIKPKSA-N
Synonyme diethyl fumarate, fumaric acid, diethyl ester, anti-psoriaticum, diethyl 2e-but-2-enedioate, fumaric acid diethyl ester, diethyl e-but-2-enedioate, 2-butenedioic acid e-, diethyl ester, trans-2-butenedioic acid diethyl ester, 2-butenedioic acid 2e-, diethyl ester, unii-5wbu5a3e8a
CID PubChem 638144
ChEBI CHEBI:87388
Nom IUPAC (E)-but-2-ènedioate de diéthyle
SMILES CCOC(=O)\C=C\C(=O)OCC
Specifications
Nom chimique ou matériau Diethyl fumarate
Point de fusion ∼0°C
Densité 1.05
Point d’ébullition 98°C to 100°C (14 mmHg)
Point d’éclair 91°C (195°F)
Indice de réfraction 1.44
Quantité 500 g
Beilstein 775347
Informations sur la solubilité It is soluble in water,acetone,and chloroform.
Poids de la formule 172.18
Pourcentage de pureté 98%