Learn More
Fumarate de diéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Diethyl fumarate, is used as an intermediate for plasticizer, flavoring agents and surface coatings. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff. It is also used as a intermediate and solvent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le fumarate de diéthyle est utilisé comme intermédiaire pour le plastifiant, les agents d’arôme et les revêtements de surface. C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utilisé comme intermédiaire et solvant dans la synthèse organique.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau, l’acétone et le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les puissants agents oxydants, les acides, les bases, les agents réducteurs.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl fumarate |
| Point de fusion | ∼0°C |
| Densité | 1.05 |
| Point d’ébullition | 98°C to 100°C (14 mmHg) |
| Point d’éclair | 91°C (195°F) |
| Indice de réfraction | 1.44 |
| Quantité | 2500 g |
| Beilstein | 775347 |
| Informations sur la solubilité | It is soluble in water,acetone,and chloroform. |
| Poids de la formule | 172.18 |
| Afficher plus |