Specifications
| Nom chimique ou matériau | Diethyl fumarate |
| Note relative au nom | 98% |
| Point de fusion | 1.0°C to 2.0°C |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 1.0500g/mL |
| Point d’ébullition | 218.0°C to 219.0°C |
| Point d’éclair | 91°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Show More |
RUO– À des fins de recherche uniquement