Learn More
Fumarate de diéthyle, TRC
Code produit 30368924
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30368924 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30368924 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44449550G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl fumarate
CAS 623-91-6
Formule moléculaire C8 H12 O4
Quantité 50 g
Synonyme 2-Butenedioic acid (2E)-, diethyl ester (9CI), 2-Butenedioic acid (E)-, diethyl ester, Fumaric acid, diethyl ester (6CI,8CI), (2E)-2-Butenedioic acid diethyl ester, (E)-But-2-enedioic acid diethyl ester, Diethyl (E)-but-2-enedioate, Diethyl fumarate, Diethyl fumaric acid ester, Ethyl fumarate, NSC 20954
Formule InChI InChI=1S/C8H12O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
SMILES CCOC(=O)\C=C\C(=O)OCC
Nom IUPAC diéthyl (E)-but-2-endioate
Poids moléculaire (g/mol) 172.18
Poids de la formule 172.0736