Learn More
(Hydroxyméthyl)phosphonate de diéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10003890 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10003890 5 g Flacon en verre 5g
10540214 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10003890 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 320950050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 3084-40-0 | C5H13O4P | 168.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3084-40-0
Formule moléculaire C5H13O4P
Poids moléculaire (g/mol) 168.13
Numéro MDL MFCD00014418
Clé InChI RWIGWWBLTJLKMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl hydroxymethyl phosphonate, diethyl hydroxymethylphosphonate, phosphonic acid, hydroxymethyl-, diethyl ester, hydroxymethyl phosphonic acid, diethyl ester, hydroxymethyl phosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid, p-hydroxymethyl-, diethyl ester, acmc-1corl, diethoxyphosphoryl-methanol
CID PubChem 76513
Nom IUPAC Diéthoxyphosphorylméthanol
SMILES CCOP(=O)(CO)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1400g/mL
Point d’ébullition 124.0°C to 126.0°C (3.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCH2P(O)(OC2H5)2
Indice de réfraction 1.4370 to 1.4410
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.14
Poids de la formule 168.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide visqueux