Learn More
hydroxyméthylphosphonate de diéthyle, techn. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424727 25 g 25g
11414727 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11424727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21215.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 3084-40-0 | Molecular Formula: C5H13O4P | Molecular Weight: 168.129 g/mol
Diethyl hydroxymethylphosphonate acts as a reactant for synthesis of α And β-dialkoxyphosphoryl isothiocyanate used in antiproliferative studies, dendritic polyglycerol anions for L-selectin inhibition, phosphonates for anti-HIV-1 activity, homo and copolymers of phosphonated norbornenes, Mitsunobu reactions. It is involved in studies of FBPase inhibition by phosphonic acid-containing thaizoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydroxyméthylphosphonate de diéthyle agit comme réactif pour la synthèse de α et β-dialkoxyphosphoryl isothiocyanate utilisé dans les études antiprolifératives, anions polyglycériques dendritiques pour inhiber la L-sélectine, phosphonates pour l’activité anti-HIV-1, homo et copolymères de norbornènes phosphonés, réactions Mitsunobu. Il est impliqué dans des études d’inhibition de la FBPase par des thiazoles contenant de l’acide phosphonique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conservez dans un récipient bien scellé, dans un lieu sec et frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3084-40-0
Formule moléculaire C5H13O4P
Poids moléculaire (g/mol) 168.129
Numéro MDL MFCD00014418
Clé InChI RWIGWWBLTJLKMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl hydroxymethyl phosphonate, diethyl hydroxymethylphosphonate, phosphonic acid, hydroxymethyl-, diethyl ester, hydroxymethyl phosphonic acid, diethyl ester, hydroxymethyl phosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid, p-hydroxymethyl-, diethyl ester, acmc-1corl, diethoxyphosphoryl-methanol
CID PubChem 76513
Nom IUPAC Diéthoxyphosphorylméthanol
SMILES CCOP(=O)(CO)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl hydroxymethylphosphonate
Densité 1.14
Point d’ébullition 124°C to 126°C (3 mmHg)
Point d’éclair 110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.444
Quantité 25 g
Poids de la formule 168.13
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique