Learn More
Iminodicarboxylate de diéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15577529 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15577529 1 g 1g
15587529 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15577529 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 460770010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 19617-44-8 | C6H11NO4 | 161.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19617-44-8
Formule moléculaire C6H11NO4
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Clé InChI PQVSTLUFSYVLTO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azamalonic ester, diethyl imidodicarbonate, diethyl azamalonate, imidodicarbonic acid, diethyl ester, diethyl iminodicarboxylate, diethylazamalonate, imidodicarbonic acid,1,3-diethyl ester, diethylimidodicarbonate, diethyl imidodicarbonate #, ethyl ethoxycarbonylamino formate
CID PubChem 140564
Nom IUPAC N-éthoxycarbonylcarbamate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)NC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl iminodicarboxylate
Point de fusion 51.0°C to 53.0°C
Point d’ébullition 132.0°C to 134.0°C (15.0mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 161.16
Pourcentage de pureté 98%