Learn More
Iodométhylphosphonate de diéthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444684
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444684 100 g 100g
11424684 5 g 5g
11434684 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444684 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13697.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10419-77-9 | C5H12IO3P | 278.03 g/mol
Diethyl iodomethylphosphonate is used in the synthesis of H2N-Tyr(tBu)-vinyl sulfone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodométhylphosphonate de diéthyle est utilisé dans la synthèse du sulfone de H2N-Tyr(tBu)-vinyle.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10419-77-9
Formule moléculaire C5H12IO3P
Poids moléculaire (g/mol) 278.03
Numéro MDL MFCD00041386
Clé InChI PNFHTBDRPOJJTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl iodomethylphosphonate, diethyl iodomethyl phosphonate, phosphonic acid, iodomethyl-, diethyl ester, acmc-20al8r, diethyliodomethylphosphonate, diethyl iodomethanephosphonate, iodomethylphosphonic acid diethyl ester, diethyl iodomethylphosphonate 5g, iodomethyl-phosphonic acid diethyl ester
CID PubChem 82616
Nom IUPAC 1-[éthoxy(iodométhyl)phosphoryl]oxyéthane
SMILES CCOP(=O)(CI)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl iodomethylphosphonate
Point d’ébullition 112°C to 114°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.4995
Quantité 100 g
Beilstein 1812052
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 278.03
Pourcentage de pureté ≥98%