Learn More
Isobutylmalonate de diéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Diethyl isobutylmalonate |
| Densité | 0.97 |
| Point d’ébullition | 225°C |
| Point d’éclair | >100°C (212°F) |
| Indice de réfraction | 1.422 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1103030 |
| Poids de la formule | 216.28 |
| Pourcentage de pureté | 98% |