Learn More
Isobutylmalonate de diéthyle, TRC
Code produit 30371619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30371619 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30371619 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4443655G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl Isobutylmalonate
CAS 10203-58-4
Formule moléculaire C11H20O4
Quantité 5 g
Synonyme 2-(2-Methylpropyl)propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, Isobutylmalonic Acid Diethyl Ester, (2-Methylpropyl)propanedioic Acid Diethyl Ester, 2-Isobutylmalonic Acid Diethyl Ester, Ethyl 2-Ethoxycarbonyl-4-methylvalerate, NSC 68522
Formule InChI InChI=1S/C11H20O4/c1-5-14-10(12)9(7-8(3)4)11(13)15-6-2/h8-9H,5-7H2,1-4H3
SMILES O=C(C(C(OCC)=O)CC(C)C)OCC
Nom IUPAC 2-(2-méthylpropyl)propanedioate de diéthyle
Poids moléculaire (g/mol) 216.27
Poids de la formule 216.1362