Learn More
Phosphate de diéthylisopropényle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl Isopropenyl Phosphate |
| CAS | 5954-28-9 |
| Formule moléculaire | C7 H15 O4 P |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H15O4P/c1-5-9-12(8,10-6-2)11-7(3)4/h3,5-6H2,1-2,4H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(OCC)OC(=C)C |
| Nom IUPAC | fosfato de dietil prop-1-en-2-ilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 194.165 |
| Poids de la formule | 194.071 |