Learn More
Cétomalonate de diéthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415113
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11415113 5 g 5g
11425113 25 g 25g
11435113 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11415113 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12771.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 609-09-6 | C7H10O5 | 174.152 g/mol
Diethyl ketomalonate, reagent employed in Wittig and Aza-Wittig reactions for synthesis of triazoles, and 2-azadienes, respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cétomalonate de diéthyle, réactif utilisé dans les réactions de Wittig et Aza-Wittig pour la synthèse des triazoles et des 2-azadiènes, respectivement.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l‘écart de l‘agent oxydant et de l‘eau / humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 609-09-6
Formule moléculaire C7H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 174.152
Numéro MDL MFCD00009121
Clé InChI DBKKFIIYQGGHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl ketomalonate, diethyl mesoxalate, diethyl 2-oxomalonate, diethyl oxomalonate, ethyl mesoxalate, ethyl ketomalonate, propanedioic acid, oxo-, diethyl ester, diethylketomalonate, mesoxalic acid diethyl ester, mesoxalic acid, diethyl ester
CID PubChem 69105
Nom IUPAC Diéthyl 2-oxopropanedioate
SMILES CCOC(=O)C(=O)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl ketomalonate
Point de fusion ∼-70°C
Densité 1.142
Point d’ébullition 208°C to 210°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.415
Quantité 5 g
Beilstein 971873
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,5913
Informations sur la solubilité Fully miscible with water.
Poids de la formule 174.15
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl ketomalonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl ketomalonate