Learn More
Cétomalonate de diéthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435113
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435113 100 g 100g
11415113 5 g 5g
11425113 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11435113 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12771.22
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 609-09-6 | C7H10O5 | 174.152 g/mol
Diethyl ketomalonate, reagent employed in Wittig and Aza-Wittig reactions for synthesis of triazoles, and 2-azadienes, respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cétomalonate de diéthyle, réactif utilisé dans les réactions de Wittig et Aza-Wittig pour la synthèse des triazoles et des 2-azadiènes, respectivement.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l‘écart de l‘agent oxydant et de l‘eau / humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 609-09-6
Formule moléculaire C7H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 174.152
Numéro MDL MFCD00009121
Clé InChI DBKKFIIYQGGHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl ketomalonate, diethyl mesoxalate, diethyl 2-oxomalonate, diethyl oxomalonate, ethyl mesoxalate, ethyl ketomalonate, propanedioic acid, oxo-, diethyl ester, diethylketomalonate, mesoxalic acid diethyl ester, mesoxalic acid, diethyl ester
CID PubChem 69105
Nom IUPAC Diéthyl 2-oxopropanedioate
SMILES CCOC(=O)C(=O)C(=O)OCC
Specifications
Nom chimique ou matériau Diethyl ketomalonate
Point de fusion ∼-70°C
Densité 1.142
Point d’ébullition 208°C to 210°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.415
Quantité 100 g
Beilstein 971873
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,5913
Informations sur la solubilité Fully miscible with water.
Poids de la formule 174.15
Pourcentage de pureté 95%